3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N-Isopropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
BB-3059-1G
BB-3059-5G
COBBBB-3059-1GEA
0
EUR
COBBBB-3059-1G
COBBBB-3059-5G
3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ |
MDL:
MFCD04115690 CAS-Nummer: 397843-69-5 |