4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-((2-Bromophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-3122-5G
BB-3122-1G
COBBBB-3122-5GEA
0
EUR
COBBBB-3122-5G
COBBBB-3122-1G
4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrNO₃ |
MDL:
MFCD09027202 CAS-Nummer: 874288-01-4 |