3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3152-5G
BB-3152-1G
COBBBB-3152-5GEA
0
EUR
COBBBB-3152-5G
COBBBB-3152-1G
3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BClNO₃ |
MDL:
MFCD08436014 CAS-Nummer: 874288-10-5 |