4-Acetyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3265-1G
BB-3265-250M
COBBBB-3265-1GEA
0
EUR
COBBBB-3265-1G
COBBBB-3265-250M
4-Acetyl-3-nitrophenylboronsäure
4-Acetyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₅ |
MDL:
MFCD16618928 CAS-Nummer: 1256345-63-7 |