Benzo[b]furan-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3395-1G
COBBBB-3395-1GEA
0
EUR
COBBBB-3395-1G
Benzo[b]furan-5-boronsäure
Benzo[b]furan-5-boronsäure
Formel:
C₈H₇BO₃ |
MDL:
MFCD04038999 CAS-Nummer: 331834-13-0 |