4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3432-1G
COBBBB-3432-1GEA
983
EUR
COBBBB-3432-1G
4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure
4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BNO₄ |
MDL:
MFCD09258738 CAS-Nummer: 957034-36-5 |