2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3448-5G
BB-3448-25G
BB-3448-1G
BB-3448-100G
COBBBB-3448-5GEA
0
EUR
COBBBB-3448-5G
COBBBB-3448-25G
COBBBB-3448-1G
COBBBB-3448-100G
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BFNO₂ |
MDL:
MFCD03411559 CAS-Nummer: 351019-18-6 |