Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3457-1G
COBBBB-3457-1GEA
0
EUR
COBBBB-3457-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ |
MDL:
MFCD06739225 CAS-Nummer: 913835-63-9 |