2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3470-1G
BB-3470-5G
COBBBB-3470-1GEA
0
EUR
COBBBB-3470-1G
COBBBB-3470-5G
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClNO₄ |
MDL:
MFCD03095323 CAS-Nummer: 867333-29-7 |