3-(Benzylamino)-5-nitrophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3492-1G
COBBBB-3492-1GEA
451
EUR
COBBBB-3492-1G
3-(Benzylamino)-5-nitrophenylboronsäure Hydrochlorid
3-(Benzylamino)-5-nitrophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₄BClN₂O₄ |
MDL:
MFCD08689484 CAS-Nummer: 913835-78-6 |