2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3801-1G
BB-3801-5G
COBBBB-3801-1GEA
375
EUR
COBBBB-3801-1G
COBBBB-3801-5G
2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
2,3-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₂NO₄ |
MDL:
MFCD09027242 CAS-Nummer: 957060-82-1 |