2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3809-1G
BB-3809-25G
BB-3809-5G
COBBBB-3809-1GEA
0
EUR
COBBBB-3809-1G
COBBBB-3809-25G
COBBBB-3809-5G
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BF₂O₃ |
MDL:
MFCD03095116 CAS-Nummer: 957061-21-1 |