2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolboronsäure
BB-3833-1G
BB-3833-5G
BB-3833-25G
COBBBB-3833-1GEA
25.5
EUR
COBBBB-3833-1G
COBBBB-3833-5G
COBBBB-3833-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Molecular Weight: 224.37 |
MDL:
MFCD00797335 CAS-Nummer: 182344-18-9 |