2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
BB-3945-1G
COBBBB-3945-1GEA
595
EUR
COBBBB-3945-1G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219.950 g/mol |
MDL:
MFCD09475816 CAS-Nummer: 850033-39-5 |