8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3955-1G
COBBBB-3955-1GEA
1240
EUR
COBBBB-3955-1G
8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure
8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure
Formel:
C₁₀H₉BFNO₂ |
MDL:
MFCD09475865 CAS-Nummer: 957035-06-2 |