5-Fluor-2-methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3971-1G
COBBBB-3971-1GEA
370
EUR
COBBBB-3971-1G
5-Fluor-2-methoxy-3-pyridinboronsäure
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₃ |
MDL:
MFCD07368239 CAS-Nummer: 957120-32-0 |