2-Chlor-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5023-1G
COBBBB-5023-1GEA
88.9
EUR
COBBBB-5023-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
2-Chlor-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BClFO₂ Molecular Weight: 188,3900 g/mol |
MDL:
MFCD03701534 CAS-Nummer: 352535-85-4 |