4-Cyclopentyl-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5030-1G
COBBBB-5030-1GEA
884
EUR
COBBBB-5030-1G
4-Cyclopentyl-5-pyrimidinboronsäure
4-Cyclopentyl-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BN₂O₂ |
MDL:
MFCD10699617 CAS-Nummer: 1072945-80-2 |