7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5052-1G
COBBBB-5052-1GEA
0
EUR
COBBBB-5052-1G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ |
MDL:
MFCD09800890 CAS-Nummer: 957062-57-6 |