3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
BB-5075-1G
COBBBB-5075-1GEA
451
EUR
COBBBB-5075-1G
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Molecular Weight: 205,930 g/mol |
MDL:
MFCD09878337 CAS-Nummer: 957062-66-7 |