3-(3-Chlor-2-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5139-5G
BB-5139-1G
COBBBB-5139-5GEA
303
EUR
COBBBB-5139-5G
COBBBB-5139-1G
3-(3-Chlor-2-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(3-Chlor-2-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ |
MDL:
MFCD09972109 CAS-Nummer: 1072946-02-1 |