4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5177-5G
BB-5177-1G
COBBBB-5177-5GEA
0
EUR
COBBBB-5177-5G
COBBBB-5177-1G
4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₄S |
MDL:
MFCD10699623 CAS-Nummer: 1072946-16-7 |