2-Chlor-4-methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5189-1G
COBBBB-5189-1GEA
0
EUR
COBBBB-5189-1G
2-Chlor-4-methoxy-3-pyridinboronsäure
2-Chloro-4-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BClNO₃ |
MDL:
MFCD09972119 CAS-Nummer: 1072946-19-0 |