4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5222-1G
COBBBB-5222-1GEA
0
EUR
COBBBB-5222-1G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BCl₂O₃ |
MDL:
MFCD04039002 CAS-Nummer: 1003298-85-8 |