5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5223-100M
COBBBB-5223-100MEA
0
EUR
COBBBB-5223-100M
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₇BClF₃O₂ |
MDL:
MFCD11053801 CAS-Nummer: 1072946-33-8 |