3,4,5-Trichlor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5224-100M
COBBBB-5224-100MEA
864
EUR
COBBBB-5224-100M
3,4,5-Trichlor-2-methylphenylboronsäure
3,4,5-Trichlor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BCl₃O₂ |
MDL:
MFCD11053802 CAS-Nummer: 1072946-34-9 |