2-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
BB-5230-5G
BB-5230-25G
BB-5230-1G
COBBBB-5230-5GEA
146
EUR
COBBBB-5230-5G
COBBBB-5230-25G
COBBBB-5230-1G
2-Fluor-3-methylphenylboronsäure
2-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153.95 g/mol |
MDL:
MFCD06409950 CAS-Nummer: 762287-58-1 |