2-(Brommethyl)-3,4,5-trichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5258-100M
COBBBB-5258-100MEA
864
EUR
COBBBB-5258-100M
2-(Brommethyl)-3,4,5-trichlorphenylboronsäure
2-(Brommethyl)-3,4,5-trichlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BBrCl₃O₂ |
MDL:
MFCD11053838 CAS-Nummer: 1072946-53-2 |