2,6-Dichlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5391-1G
COBBBB-5391-1GEA
0
EUR
COBBBB-5391-1G
2,6-Dichlor-4-pyridinboronsäure
2,6-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BCl₂NO₂ |
MDL:
MFCD09751352 CAS-Nummer: 1072951-54-2 |