5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5535-1G
COBBBB-5535-1GEA
623
EUR
COBBBB-5535-1G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäure
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₉BF₂O₃Si |
MDL:
MFCD11855842 CAS-Nummer: 1150114-45-6 |