4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
BB-5560-1G
COBBBB-5560-1GEA
214
EUR
COBBBB-5560-1G
4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Cyan-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₃NO₂ Molecular Weight: 214,937 g/mol |
MDL:
MFCD10697412 CAS-Nummer: 915299-32-0 |