6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5577-1G
COBBBB-5577-1GEA
0
EUR
COBBBB-5577-1G
6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
6-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₀BNO₄ |
MDL:
MFCD11855843 CAS-Nummer: 1150114-47-8 |