2-(Ethoxycarbonyl)furan-3-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-(Ethoxycarbonyl)furan-3-yl)boronic acid
BB-5716-1G
COBBBB-5716-1GEA
1020
EUR
COBBBB-5716-1G
2-(Ethoxycarbonyl)furan-3-boronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)furan-3-boronsäure
Formel:
C₇H₉BO₅ Molecular Weight: 183,9544 g/mol |
MDL:
MFCD12025973 CAS-Nummer: 1150114-62-7 |