2-(Chlormethyl)-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5831-5G
BB-5831-1G
BB-5831-250M
COBBBB-5831-5GEA
0
EUR
COBBBB-5831-5G
COBBBB-5831-1G
COBBBB-5831-250M
2-(Chlormethyl)-5-nitrophenylboronsäure
2-(Chlormethyl)-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BClNO₄ |
MDL:
MFCD12025991 CAS-Nummer: 1217500-80-5 |