4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
BB-5834-250M
COBBBB-5834-250MEA
0
EUR
COBBBB-5834-250M
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrNO₄ |
MDL:
MFCD12025992 CAS-Nummer: 860034-11-3 |