2-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5858-1G
COBBBB-5858-1GEA
0
EUR
COBBBB-5858-1G
2-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
2-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD06801685 CAS-Nummer: 502159-01-5 |