4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5914-1G
COBBBB-5914-1GEA
303
EUR
COBBBB-5914-1G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenylboronsäure
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₆H₂₅BO₂ |
MDL:
MFCD09750934 CAS-Nummer: 516510-90-0 |