2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
BB-5964-1G
BB-5964-5G
BB-5964-250M
COBBBB-5964-1GEA
0
EUR
COBBBB-5964-1G
COBBBB-5964-5G
COBBBB-5964-250M
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ |
MDL:
MFCD13195647 CAS-Nummer: 1217501-12-6 |