3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6058-250M
COBBBB-6058-250MEA
0
EUR
COBBBB-6058-250M
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenylboronsäure
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BN₂O₃ |
MDL:
MFCD13195651 CAS-Nummer: 1217501-31-9 |