5-Chlor-2-isobutoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6126-1G
COBBBB-6126-1GEA
0
EUR
COBBBB-6126-1G
5-Chlor-2-isobutoxy-3-pyridinboronsäure
5-Chlor-2-isobutoxy-3-pyridinboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BClNO₃ |
MDL:
MFCD13195663 CAS-Nummer: 1217501-42-2 |