2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6366-1G
COBBBB-6366-1GEA
0
EUR
COBBBB-6366-1G
2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Isobutoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BF₃O₃ |
MDL:
MFCD16036116 CAS-Nummer: 1256345-99-9 |