(Pyridin-2-ylthio)methylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
((Pyridin-2-ylthio)methyl)boronic acid
BB-6372-1G
COBBBB-6372-1GEA
1110
EUR
COBBBB-6372-1G
(Pyridin-2-ylthio)methylboronsäure
(Pyridin-2-ylthio)methylboronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₂S Molecular Weight: 169,92 g/mol |
MDL:
MFCD16295062 CAS-Nummer: 1256346-00-5 |