4-Acetyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6442-1G
BB-6442-250M
COBBBB-6442-1GEA
0
EUR
COBBBB-6442-1G
COBBBB-6442-250M
4-Acetyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Acetyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₅ |
MDL:
MFCD16618934 CAS-Nummer: 1126895-86-0 |