2,3,5,6-Tetramethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8001-1G
COBBBB-8001-1GEA
98.3
EUR
COBBBB-8001-1G
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronsäure
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ Molecular Weight: 178.04 g/mol |
MDL:
MFCD03093882 CAS-Nummer: 197223-36-2 |