2-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8003-1G
COBBBB-8003-1GEA
149
EUR
COBBBB-8003-1G
2-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
2-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD07784390 CAS-Nummer: 871125-76-7 |