3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8018-1G
BB-8018-5G
COBBBB-8018-1GEA
37.5
EUR
COBBBB-8018-1G
COBBBB-8018-5G
3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Molecular Weight: 183.97 g/mol |
MDL:
MFCD06798077 CAS-Nummer: 855230-61-4 |