2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8021-1G
COBBBB-8021-1GEA
25.5
EUR
COBBBB-8021-1G
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol |
MDL:
MFCD01863167 CAS-Nummer: 247564-71-2 |