2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8045-1G
COBBBB-8045-1GEA
0
EUR
COBBBB-8045-1G
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ |
MDL:
MFCD04039878 CAS-Nummer: 385370-80-9 |