2-Propoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8086-1G
COBBBB-8086-1GEA
98.3
EUR
COBBBB-8086-1G
2-Propoxyphenylboronsäure
2-Propoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,0087 g/mol |
MDL:
MFCD03427191 CAS-Nummer: 134896-34-7 |