2-Fluor-6-iodphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8090-1G
COBBBB-8090-1GEA
0
EUR
COBBBB-8090-1G
2-Fluor-6-iodphenylboronsäure
2-Fluor-6-iodphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFIO₂ |
MDL:
MFCD06798080 CAS-Nummer: 870777-22-3 |